Merck
24894
Supelco
Chloride ionophore III
Selectophore
別名:
3,6-Didodecyloxy-4,5-dimethyl-o-phenylene-bis(mercury chloride), ETH 9033
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥91,900
¥91,900
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥91,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H56Cl2Hg2O2
CAS番号:
分子量:
944.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥91,900
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
製品種目
Selectophore
品質水準
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOc1c(C)c([Hg]Cl)c([Hg]Cl)c(C)c1OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H56O2.2ClH.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-33-31-29(3)25-26-30(4)32(31)34-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;;;;/h5-24,27-28H2,1-4H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
SSQLFLVGBOQWGG-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
ETH 9033 (chromoionophore III) may be used to monitor Cl- activity during the development of chloride sensitive probes encapsulated by biologically localized embedding.[1] It may also be used with Cl- ion sensitive ISFETs (ion-sensitive field-effect transistor) with photocured polyurethane-based polymer membrane to study sodium chloride solutions and to determine the chloride ions.[2]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Chloride selective ionophore for Cl--electrodes[3]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24894-10MG:4548173124506
24894-VAR:
24894-50MG:4548173124513
24894-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Murphy G Brasuel et al.
The Analyst, 128(10), 1262-1267 (2003-12-12)
The first nanometer scale anion sensing fluorescent spherical nanosensors, or PEBBLEs (probes encapsulated by biologically localized embedding) have been developed for the intracellular monitoring of chloride. The general scheme for the polymerization and introduction of sensing components creates a matrix
M. Rothmaier et al.
Analytica Chimica Acta, 327, 17-17 (1996)
Investigation of chloride sensitive ISFETs with different membrane compositions suitable for medical applications.
Bratov, Andrey, Natalia Abramova, and Carlos Domi'nguez.
Analytica Chimica Acta, 514, 99-106 (2004)