由来生物
synthetic (Organic)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder or crystals (possibly with chunks)
光学活性
[α]20/D +21±0.5°, c = 10% in H2O
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
色
white to off-white
pH
2.2-2.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
官能基
ester
hydroxyl
ketone
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95210-BULK:
95210-6X1KG:
95210-RSAMPLE:
95210-50G:
95210-1KG:
95210-VAR:
95210-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック