Merck
255564
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
ACS reagent, ≥99%
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystals or granules
powder or chunks
光学活性
[α]25/D +20.5 to +21.5° in H2O
テクニック
HPLC: suitable
cell culture | mammalian: suitable
強熱残分
<0.1%
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 176 g/L at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-アルコルビン酸はビタミンCとも呼ばれる水溶性ビタミンで、さまざまな食料に含まれます。ビタミンCの有益な点としては、免疫系異常、心血管疾患、色素増加症からの保護、皮膚の保護、アンチエイジング、鉄吸収、赤血球産生などが挙げられます。コラーゲン、L-カルニチン、および神経伝達物質の生合成にも有用です。
アプリケーション
L-アスコルビン酸(L-AA)は、均一分散金属ナノ粒子の合成および酸化グラフェンシートの還元において還元剤ならびにキャッピング剤として使用できます。
この物質の誘導体は免疫賦活剤として細胞調節に重要な役割を果たしています。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
255564-VAR:
255564-5G:
255564-500G:
255564-BULK:
255564-6X100G:
255564-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acta Biochimica et Biophysica Hungarica, 22, 167-167 (1987)
Synthesis of highly stable dispersions of nanosized copper particles using L-ascorbic acid
Xiong J, et al.
Green Chemistry, 13(4), 900-904 (2011)
Jiali Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(7), 1112-1114 (2010-02-04)
We demonstrated that the individual graphene oxide sheets can be readily reduced under a mild condition using L-ascorbic acid (L-AA). This simple approach should find practical applications in large scale production of water soluble graphene.
Vitamin C: One compound, several uses. Advances for delivery, efficiency and stability
Carita AC, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 31(2), 102117-102117 (2019)
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Belsky JB, et al.
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)