Merck
A5960
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystalline
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビタミンCとしても知られるアスコルビン酸には、植物および一部の動物種によって産生されますがヒトおよび他の霊長類によっては産生されない6炭素ラクトンが含まれます。ビタミンCは水溶性ビタミンです。ビタミンCは、インドグースベリーなどのかんきつ類の果実、ブロッコリー、イチゴ、芽キャベツに含まれます。L-アスコルビン酸は、生物学的活性型のアスコルビン酸であり、不安定かつ親水性です。アスコルビン酸は中性電荷を運搬し、プロトン化によってアスコルビン酸塩へ変換されます。
アプリケーション
  • L-アスコルビン酸は、初期骨髄培養からの骨芽細胞の分化誘導に使用されています。
  • また、hCMPCs(ヒト心筋細胞前駆細胞)の心筋細胞への分化にも使用されています。
  • ミトコンドリア電子伝達系(複合体 IV)活性の測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-アスコルビン酸は、神経伝達物質の産生や、カルニチンとコラーゲン合成で一定の役割を果たします。アスコルビン酸は、複数の酵素の酵素補助因子として機能し、モノオキシゲナーゼやジオキシゲナーゼの電子ドナーとして機能します。またアスコルビン酸は、特に活性酸素種に関して、強力な抗酸化剤として機能します。ビタミンCは抗酸化特性を示します。ビタミンCは、光老化に対する保護やアンチエイジングに効果をもたらします。ビタミンCが欠乏すると、壊血病、歯肉の出血、創傷治癒の遅延、貧血および筋肉変性を引き起こします。
注意
保存中に変色することがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5960-100G:4548173216942
A5960-25G:4548173216959
A5960-VAR:
A5960-10MG:4548173227108
A5960-BULK:
A5960-500G:4548173216966
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Increased mitochondrial electron transport chain activity at complex I is regulated by N-acetylcysteine in lymphocytes of patients with systemic lupus erythematosus.
Doherty E et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 21, 56-56 (2014)
Vitamin C as an antioxidant: evaluation of its role in disease prevention.
Padayatty SJ et al.
Journal of the American College of Nutrition, 22, 18-18 (2003)
Topical vitamin C and the skin: mechanisms of action and clinical applications
Al-Niaimi F and Chiang N Y Z
The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 10(7), 14-14 (2017)
CCN3 impairs osteoblast and stimulates osteoclast differentiation to favor breast cancer metastasis to bone.
Ouellet V et al.
The American Journal of Pathology, 178, 2377-2377 (2011)
Vitamin C in health and disease: its role in the metabolism of cells and redox state in the brain
Figueroa M R and Rivas A S
Frontiers in Physiology, 6(4), 397-397 (2015)
資料
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。