Merck
A2218
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
meets USP testing specifications
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
99.0-100.5%
フォーム
solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 176 g/L at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アスコルビン酸(AA)は天然に存在するビタミンCです。 水溶性物質であり、果物や野菜に含まれています。
アプリケーション
L-アスコルビン酸はDMEM/F12/骨芽細胞誘導培地への補助添加剤として使用されています。 また、液体Ham分離培地の成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-アスコルビン酸(AA)は壊血病の発生を予防し、治癒します。抗酸化特性を有します。 ワインの発酵過程においては、AA酸を食品添加物および抗酸化剤として使用します。
ビタミンCとしても知られるアスコルビン酸は、植物および一部の動物種によって産生されますがヒトおよび他の霊長類によっては産生されない6炭素ラクトンです。アスコルビン酸は複数の酵素に対する酵素補助因子として機能し、モノオキシゲナーゼおよびジオキシゲナーゼに対して電子供与体として作用します。アスコルビン酸はまた、特に活性酸素種に関して強力な抗酸化剤としても機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2218-BULK:
A2218-25G:
A2218-100G:
A2218-VAR:
A2218-500G:
A2218-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Compositional analysis of foods
Liquid Chromatography (2013)
An improved protocol for the isolation and cultivation of embryonic mouse myocytes
Rodgers LS, et al.
Cytotechnology, 59(2), 93-102 (2009)
Analysis of vitamins by liquid chromatography
Liquid Chromatography, 571-615 (2017)
Biological characteristics of muscle-derived satellite cells isolated from rats at different postnatal days
Yu R, et al.
Cytotechnology, 67(3), 397-408 (2015)
1, 3, 2-Dioxathiolane oxides: epoxide equivalents and versatile synthons
Lohray BB and Bhushan V
Advances in Heterocyclic Chemistry, 68, 90-181 (1997)