由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
ACS reagent
anhydrous
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals or granules
powder or chunks
光学活性
[α]25/D +20.5 to +21.5° in water
品質
free-flowing
強熱残分
<0.1%
色
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 176 g/L at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
WGK
WGK 1
Jan Code
795437-VAR:
795437-1KG:
795437-100G:
795437-500G:
795437-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.