Merck
277908
Sigma-Aldrich
モリブデン酸アンモニウム
99.98% trace metals basis
別名:
オルトモリブデン酸アンモニウム, モリブデン酸ジアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2MoO4
CAS番号:
分子量:
196.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
テクニック
electron microscopy: suitable
不純物
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
ethanol: insoluble(lit.)
SMILES記法
N.N.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LZRXBDCICLHKEN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モリブデン酸アンモニウムは、三酸化モリブデンをアンモニアに溶解することで調製できます。
アプリケーション
モリブデン酸アンモニウムは、リンモリブデン酸の調製に使用されています。(NH42MoO4をリン酸、ケイ酸、ヒ酸およびこれらの水性溶液中の鉛を定量的分析する際に、分析試薬として使用されました。2 低温陰性染色を実施するために、また生物学的電子顕微鏡検査の陰性色素として、飽和濃度の (NH42MoO4が使用されました。無細胞発現膜タンパク質の結晶化の研究にモリブデン酸アンモニウムが使用されました。
モリブデン酸三アンモニウムは、リンモリブデン酸の調製に使用されています。(NH42MoO4は、リン酸、ケイ酸、ヒ酸およびこれらの水性溶液中の鉛の定量分析の分析試薬として使用されました。(NH42MoO4は、飽和濃度で低温陰性染色を実施するために使用され、また生物学的電子顕微鏡用に陰性染色を行うために使用されました。無細胞発現膜タンパク質の結晶化の研究にモリブデン酸アンモニウムが使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277908-1G:
277908-100G:4548173935539
277908-1KG:
277908-VAR:
277908-5G:4548173935553
277908-BULK:
277908-20G:4548173935546
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Non-Ferrous Metal Powders: Technologies and Applications null
M Adrian et al.
Micron (Oxford, England : 1993), 29(2-3), 145-160 (1998-07-31)
A procedure is presented for the preparation of thin layers of vitrified biological suspensions in the presence of ammonium molybdate, which we term cryo-negative staining. The direct blotting of sample plus stain solution on holey carbon supports produces thin aqueous
Effect of the addition of ammonium molybdate on metakaolin-based geopolymer formation: Shrinkage and crystallization
Vidal L, et al.
Powder Technology, 275, 211-219 (2015)
S De Carlo et al.
Journal of structural biology, 138(3), 216-226 (2002-09-10)
Beam damage is the main resolution-limiting factor when biological particles are observed by cryoelectron microscopy in a thin vitrified solution film. Furthermore, the low contrast of the specimen frequently makes observation difficult and limits the possibility of image processing. Cryo-negative
Leandro Silva Costa et al.
Marine drugs, 9(6), 952-966 (2011-07-13)
Fucan is a term used to denominate a type of polysaccharide which contains substantial percentages of l-fucose and sulfate ester groups. We obtained five heterofucans from Sargassum filipendula by proteolytic digestion followed by sequential acetone precipitation. These heterofucans are composed