Merck
93049
Supelco
フォルスコリン
analytical standard
別名:
7β-アセトキシ-8,13-エポキシ-1α,6β,9α-トリヒドロキシラブド-14-エン-11-オン, コルホルシン, コレオノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥43,400
¥43,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥43,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O7
CAS番号:
分子量:
410.50
Beilstein:
1692716
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥43,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
抗高血圧特性、正の変力性、およびアデニル酸シクラ-ゼ活性化特性を持つ細胞透過性のジテルペノイドです。その生物学的作用の多くは、アデニル酸シクラ-ゼ活性化およびそれによる細胞内cAMP濃度上昇によるものです。フォルスコリンはカルシウム電流に影響を与え、MAPキナ-ゼを阻害します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
93049-10MG:
93049-BULK:
93049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pietro G di Summa et al.
Neuroscience letters, 572, 26-31 (2014-05-06)
Collagen nerve guides are used clinically for peripheral nerve defects, but their use is generally limited to lesions up to 3 cm. In this study we combined collagen conduits with cells as an alternative strategy to support nerve regeneration over
T Marchetti et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(6), 910-920 (2014-03-25)
Obstetric antiphospholipid syndrome (APS) is defined by pregnancy complications associated with antiphospholipid antibodies (aPL). The mechanisms of the pathogenic effects of aPL in pregnancy are poorly understood. Toll-like receptors (TLR) have been implicated previously in APS. The aims of our
Saulo J A Felizola et al.
Journal of molecular endocrinology, 52(2), 159-167 (2014-01-10)
Purkinje cell protein 4 (PCP4) is a calmodulin (CaM)-binding protein that accelerates calcium association and dissociation with CaM. It has been previously detected in aldosterone-producing adenomas (APA), but details on its expression and function in adrenocortical tissues have remained unknown.
Koji Yokoyama et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(1), 302-314 (2014-10-11)
Neonatal-onset multisystem inflammatory disease (NOMID) is a dominantly inherited autoinflammatory disease caused by NLRP3 mutations. NOMID pathophysiology is explained by the NLRP3 inflammasome, which produces interleukin-1β (IL-1β). However, epiphyseal overgrowth in NOMID is resistant to anti-IL-1 therapy and may therefore
Zoraida Andreu et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 219-229 (2014-09-05)
Members of the cyclin-dependent kinase (CDK)-inhibitory protein (CIP)/kinase-inhibitory protein (KIP) family of cyclin-dependent kinase inhibitors regulate proliferation and cell cycle exit of mammalian cells. In the adult brain, the CIP/KIP protein p27(kip1) has been related to the regulation of intermediate