Merck
B5386
Sigma-Aldrich
8-ブロモアデノシン3′,5′-サイクリックモノリン酸
≥97% (HPLC), powder, protein kinase A activator
別名:
8-Br-A-3:5-MP, 8-Br-cAMP, 8-ブロモ-cAMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BrN5O6P
CAS番号:
分子量:
408.10
Beilstein:
591930
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
8-ブロモアデノシン3′,5′-サイクリックモノリン酸, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
mp
254 °C (dec.) (lit.)
溶解性
aqueous base: soluble, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
8-ブロモアデノシン3′,5′-サイクリック 一リン酸は、以下の用途で使用されています:
  • CYP19誘導の陽性対照としてH295R 細胞を処理
  • 短絡電流(Isc)への影響を研究するための膜透過性cAMP類似体として
  • Whartonのゼリー由来間葉系幹細胞(WJ-MSC)における分化誘導剤としての可能性を検討するため
生物化学的/生理学的作用
8-ブロモ-アデノシン 3′,5′-サイクリック 一リン酸(8-ブロモ-cAMP)は、肝細胞の播種時に添加するとβ-アドレナリン受容体の獲得が増加します。
8-ブロモアデノシン3′,5′-サイクリックモノリン酸は、ホスホジエステラーゼによる加水分解に対する抵抗性がcAMPよりも大きい、細胞透過性cAMP類似体です。8-ブロモアデノシン3′,5′-サイクリックモノリン酸は、プロテインキナーゼAを活性化し、成長を抑制し、増殖を減少させ、分化を増加させ、さらに培養細胞のアポトーシスを誘導します。
特徴および利点
この化合物は、サイクリックヌクレオチドの研究に使用することを主眼に置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのサイクリックヌクレオチド研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
その他情報
8-ブロモアデノシン3′,5′-サイクリックモノリン酸は、膜透過性のcAMP類似体です。
光および水分に感受性
注意
光および湿気に対し不安定です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5386-100MG:
B5386-250MG:
B5386-BULK:
B5386-5MG:
B5386-CP:
B5386-25MG:
B5386-VAR:
B5386PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dopamine increases Na+ absorption in the Reissner's membrane of the gerbil cochlea
Kim C H, et al.
Auris, Nasus, Larynx, 40(3), 266-272 (2013)
8-Bromo-cAMP and 8-CPT-cAMP Increase the Density of beta-Adrenoceptors in Hepatocytes by a Mechanism Not Mimicking the Effect of cAMP
Sandnes D, et al.
Pharmacology & Toxicology, 79(1), 15-22 (1996)
2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin and diindolylmethanes differentially induce cytochrome P450 1A1, 1B1, and 19 in H295R human adrenocortical carcinoma cells
Sanderson J T, et al.
Toxicological Sciences, 61(1), 40-48 (2001)
Differentiation of human umbilical cord Wharton?s jelly-derived mesenchymal stem cells into endometrial cells
Shi Q, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 246-246 (2017)
Jiaen Qiu et al.
Plant, cell & environment, 43(10), 2428-2442 (2020-07-18)
The phosphorylation state of two serine residues within the C-terminal domain of AtPIP2;1 (S280, S283) regulates its plasma membrane localization in response to salt and osmotic stress. Here, we investigated whether the phosphorylation state of S280 and S283 also influence
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.