Merck
900520
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロフラン
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
別名:
テトラヒドロシルバン, 2-MeTHF, テトラヒドロ-2-メチルフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 2 ML
¥3,280
¥3,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 2 ML
¥3,280
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102448
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
78-80 °C (lit.)
¥3,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ZerO2®
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
品質
anhydrous
含みます
250 ppm BHT as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法的情報
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
900520-4X2ML:
900520-VAR:
900520-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)