Merck
259047
Sigma-Aldrich
4-インドリルアセタート
99%
別名:
4-アセトキシインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
100-102 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI Key
ZXDMUHFTJWEDEF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • HIV-1付着のインヒビター
  • 新規抗血小板薬であるプロスタノイドEP3レセプターアンタゴニスト
  • N-ブロモスクシンイミドで触媒される合成を経由するインドリルニトロアルカン類
  • 医薬品としてのプシロシビン
4-Indolyl acetate has been employed as standard in a protocol for the optimization of gradient reversed phase chromatographic peak capacity for separation of small molecules[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
259047-250MG:
259047-100G:
259047-BULK:
259047-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arianne Soliven et al.
Journal of chromatography. A, 1273, 57-65 (2012-12-25)
A general protocol for optimizing peak capacity for the separation of low molecular weight molecules under gradient elution conditions has not yet been developed. By studying the effects of gradient time, flow rate, temperature, final eluent composition, and column length