安全性情報
83461
Sigma-Aldrich
RBS 35 solution
concentrate
別名:
RBS 35 concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥11,500
5 L
¥42,900
10 L
お問い合わせ
¥11,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥11,500
5 L
¥42,900
10 L
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
41103206
NACRES:
NA.22
¥11,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
liquid
不純物
≤1% sodium hydroxide
pH
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.)
12.9-13.9(pure)(lit.)
密度
1.10 g/mL at 20 °C
詳細
RBS 35 is a multipurpose alkaline detergent with high wetting and emulsifying properties that is suitable for use in hard water.[1] It can be used for manual cleaning, soaking or in ultrasonic baths.
アプリケーション
RBS 35 solution is used to clean glassware, microscope lenses and mirrors, and laboratory equipment made of stainless steel, plastic, porcelain, etc. This cleaning agent is also used for the removal of radioactive contamination.
特徴および利点
  • Efficient at low concentrations
  • Alternative to solvents and sulfochromic acids
  • No risk of calcium/magnesium deposits when diluted in tap water
  • Biodegradable surfactant
その他情報
Sales restrictions may apply
法的情報
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83461-BULK:
83461-25L:4548173955179
83461-VAR:
83461-5L:4548173955186
83461-10L:4548173955155
83461-1L:4548173955162
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative detection of Listeria monocytogenes in biofilms by real-time PCR
Morgan Guilbaud, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 71(4), 2190-2194 (2005)
Anti-adherence potential of Enterococcus durans cells and its cell-free supernatant on plastic and stainless steel against foodborne pathogens
Ait Meddour A, et al.
Folia Microbiologica, 60(4), 357-363 (2015)
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the working dilution of RBS™ 35 solution detergent (ref. 83461-5L)?
    1 回答
    1. The recommended use concentration for RBS™ 35 solution detergent (ref. 83461-5L) is 2% v/v in water.
      役に立ちましたか?
  2. ¿Cuál es la dilución de trabajo del detergente RBS™ 35 solution (ref. 83461-5L)? Actualmente aplicamos una dilución de 20ml detergente/1.000ml Agua Purificada. Gracias.
    1 回答
    1. The supplier recommends a working concentration of 2% v/v in water. Diluting 20 mL of this product in 1000 mL is appropriate.