安全性情報
83462
Sigma-Aldrich
RBS 50 solution
concentrate
別名:
RBS Detergent 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
製品83462は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
pH
11-12 (2% in H2O)
密度
1.24 g/mL at 20 °C
詳細
RBS 50 solution is a special detergent for glass and instruments in chemical, biological, and biotechnology laboratories. It is suitable for use in ultrasonic baths and automatic washing machines for laboratory glassware.
アプリケーション
RBS 50 solution has been used as a detergent to clean fluorine-doped tin oxide (FTO) glass substrates.[1]
その他情報
Sales restrictions may apply
法的情報
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83462-BULK:
83462-10L:
83462-5L:
83462-1L:
83462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhanced performance of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells via interface modification using phenyl ammonium iodide derivatives
Ghoreishi FS, et al.
Journal of Power Sources, 473, 228492-228492 (2020)