Merck
83460
Sigma-Aldrich
RBS 25 溶液
concentrate
別名:
RBS 25 concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103206
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
テクニック
immunohistochemistry: suitable
不純物
≤1% sodium hydroxide
pH
11.4-12.4(at 2% v/v in water)(lit.)
13.0-14.0(pure )(lit.)
密度
1.09 g/mL at 20 °C
詳細
RBS 25は、多目的アルカリ界面活性剤であり、ラボおよび製造装置の手動洗浄、浸漬、超音波洗浄に使用できます。
アプリケーション
ラボでは、RBS 25 Concentrateは、ガラス器具やステンレス製、プラスチック製、磁器製などの検査器具の洗浄に使用されています。この洗浄剤は物品や表面の放射能汚染除去にも用いられます。産業では、RBS 25 Concentrateは、ガラス、ステンレススチール、射出成形型、シリコンまたは石英ウエハで製造された部品および装置、製造設備などの洗浄に推奨されています。
化学、微生物学、および放射線技術実験室内の、ガラスおよび機器用の特殊洗剤です。
特徴および利点
  • 低濃度で有効
  • 高い湿潤力および乳化力
  • 生分解性界面活性剤
その他情報
販売に制限がある場合がございます。
法的情報
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83460-VAR:
83460-25L:
83460-BULK:
83460-10L:
83460-1L:
83460-5L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.