Merck
72983
Supelco
O-ホスホ-L-セリン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
L-2-アミノ-3-ヒドロキシプロパン酸 3-ホスファート, L-SOP, L-セリン O-リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,700
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,700
About This Item
化学式:
(HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
185.07
Beilstein:
1726826
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.24
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
190 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
生物化学的/生理学的作用
グル-プIII代謝型グルタミン受容体アゴニスト (mGluR4, mGluR7, mGluR8)です。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
72983-VAR:
72983-BULK:
72983-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)