スキップする
79710
O-Phospho-DL-serine
≥98.0% (NT), suitable for cell culture
別名:
DL-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid 3-phosphate, DL-SOP, DL-Serine monophosphoric acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H8NO6P
CAS番号:
分子量:
185.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
241-834-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726828
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
O-Phospho-DL-serine, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.5% free serine (TLC), ≤1% water
color
white to faint beige
SMILES string
NC(COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
BZQFBWGGLXLEPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-DL-serine (pSer) is used in the study of non-enzymatic aminophospholipid glycation.
O-Phosphoserine is used in alternative pathways for biosynthesis of cysteine and of selenocysteine (Sec) by tRNA-dependent conversion of O-phosphoserine (Sep) by O-phosphoseryl-tRNA:selenocysteinyl-tRNA synthase (SepSecS).
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S43118495993851
L-セリン from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
S4311
L-セリン
L-セリン BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
84959
L-セリン
DL-o-Tyrosine ≥96.0% (NT)
Sigma-Aldrich
93851
DL-o-Tyrosine
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98.0% (NT)
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥96.0% (NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to faint beige
color
white
color
white
color
white to faint brown
impurities
≤0.5% free serine (TLC), ≤1% water
impurities
endotoxin, tested
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
79710-BULK: + 79710-VAR: + 79710-50G: + 79710-10G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)