グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥98.5% (titration)
フォーム
powder
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤40 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 新規混合架橋剤を用いたバイオベースキトサンマイクロカプセルのエレクトロスプレー法:実験と応答曲面法による最適化:Materials 誌に掲載されたこの研究は、キトサンマイクロカプセルのエレクトロスプレーにおける架橋剤としての二塩基性リン酸ナトリウムの使用を探求したものです。この研究は、生物医学への応用が期待されるマイクロカプセル形成プロセスの最適化における化学物質′の重要性を強調しています(Uko et al., 2022)。
- チオール化柑橘類高メトキシルペクチンと無水二塩基性リン酸ナトリウムの複合処理によるグルテンネットワーク構造の改善:この Food Chemistry 誌に掲載された論文では、無水二塩基性リン酸ナトリウムをチオール化柑橘類高メトキシルペクチンと組み合わせることで、グルテンのネットワーク構造の強化が実証されており、食品科学や栄養学への応用が示唆されています(Chen et al., 2023)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3264-500G:4548173210506
S3264-1KG:4548173210483
S3264-VAR:
S3264-EW:
S3264-BULK:
S3264-250G:4548173210490
2550017:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagentは、RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離ができる1ステップのRNA分離試薬です。ここでは、さまざまなサンプルの調製・抽出、およびトラブルシューティングについてご紹介します。