グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
フォーム
crystals
自己発火温度
989 °F
品質
for spectrophotometric det. of inorganic phosphate
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
強熱残分
≤0.1%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
494.6 °F - closed cup
引火点(℃)
257 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69749-BULK:
69749-250G:
69749-50G:
69749-VAR:
69749-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック