Merck
243973
Sigma-Aldrich
重亜硫酸ナトリウム
ACS reagent
別名:
亜硫酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NaHSO3
CAS番号:
分子量:
104.06
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
形状
powder or crystals
濃度
≥58.5% SO2
不純物
≤0.005% insolubles
pH
4.3 (10 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
InChI Key
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
亜硫酸水素ナトリウムは、その抗酸化作用と抗菌作用により、医薬品や食品の還元剤、触媒、防腐剤として広く使用されている工業薬品です。
重亜硫酸ナトリウムの水溶液は酸性です。重亜硫酸ナトリウムを酸で分解することにより二酸化硫黄ガスが生成されます。
アプリケーション
亜硫酸水素ナトリウムは以下として使用できます:
  • 芳香族および脂肪族アルデヒドからアルデヒド重亜硫酸付加物を合成する試薬。
  • 分子間脱水により対称および非対称エーテルを合成するための、芳香族/脂肪族アルコールの無溶媒エーテル化における触媒。
  • 対称ピロールを合成するためのケトオキシムカルボキシレートの銅触媒ホモカップリングにおける添加剤。
重亜硫酸ナトリウム(NaHSO3)は、DNAを化学修飾する免疫沈降(IP)用バッファーを作製する試薬として、またヒ素脂質(AsL)の合成試薬として使用されています
5,6-ジヒドロウラシル-6-スルホナートの合成における試薬としても使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243973-BULK:
243973-1KG:
243973-VAR:
243973-500G:4548173933504
243973-5G:4548173933511
243973-12KG:4548173933481
243973-2.5KG:4548173933498
243973-6X500G:
243973-100G:4548173933474
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 87-87 (2007)
Synthesis of two new arsenolipids and their identification in fish.
Arroyo-Abad U, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 118(3), 445-452 (2015)
Hamid Mostafavi Abdolmaleky et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 448, 187-212 (2008-03-29)
Although there is evidence to link schizophrenia (SCZ) and bipolar disorder (BD) to genetic and environmental factors, specific individual or groups of genes/factors causative of the disease have been elusive to the research community. An understanding of the molecular aberrations
Reaction of sodium bisulfite with uracil, cytosine, and their derivatives.
H Hayatsu et al.
Biochemistry, 9(14), 2858-2865 (1970-07-07)
Wei Zhou et al.
Journal of Korean medical science, 24(1), 97-103 (2009-03-10)
Epithelial membrane protein 3 (EMP3) is a trans-membrane signaling molecule with important roles in the regulation of apoptosis, differentiation and invasion of cancer cells, but the detailed is largely still unknown. We analyzed the mRNA levels and methylation statuses of