Merck
69750
Sigma-Aldrich
4-(メチルアミノ)フェノール ヘミ硫酸塩
purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC)
別名:
Metol(メトール)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥3,400
500 G
¥9,600
¥3,400
単価¥4,460割引24%
出荷予定日2025年3月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥3,400
500 G
¥9,600
About This Item
化学式:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
172.19
Beilstein:
3919382
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,400
単価¥4,460割引24%
出荷予定日2025年3月16日
バルクの問い合わせ
グレード
for photographic purposes
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
自己発火温度
989 °F
不純物
≤1% aminophenol
white to faint beige
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear
官能基
amine
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
494.6 °F - closed cup
引火点(℃)
257 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69750-100G:
69750-BULK:
69750-VAR:
69750-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e