Merck
633321
Sigma-Aldrich
水 溶液
contains 0.1 % (v/v) formic acid, 20 % (v/v) acetonitrile
別名:
H2O solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 4 L
¥93,100
¥93,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 4 L
¥93,100
About This Item
化学式:
H2O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
¥93,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
含みます
0.1 % (v/v) formic acid
20 % (v/v) acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
密度
0.971 g/mL at 25 °C
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is water containing 0.1%v/v formic acid and 20%v/v acetonitrile that can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. Formic acid is used as mobile phase additive.[1] Acetonitrile (MeCN), an organic solvent[2] has low viscosity, high elution strength and is UV transparent at low wavelength.[3]
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
0.2 μmフィルターで濾過滅菌済みの製品。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
633321-BULK:
633321-4L:
633321-4X4L:
633321-18L:
633321-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Acetonitrile, the polarity chameleon.
Zarzycki PK, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(3), 905-908 (2010)