Merck
UFC200324
Millipore
Amicon® Ultra遠心式フィルター、3 kDa MWCO
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
別名:
遠心式濃縮器、3 kDa MWCO、2 mLサンプル容量
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質:
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
ポアサイズ:
3 kDa MWCO
L:
119.7 mm
直径:
15.9 mm
ろ過面積:
1 cm2
容量:
2 mL
無菌性:
non-sterile
物質
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Ultra
パラメーター
2 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
119.7 mm
直径
15.9 mm
ろ過面積
1 cm2
容量
2 mL
ポアサイズ
3 kDa MWCO
輸送温度
ambient
詳細
Ultracel®3,000ダルトン分子量カットオフフィルターを備えるAmicon® Ultra-2 mL遠心デバイスは、迅速な限外ろ過をもたらし、高い濃縮係数を実現し、複雑な希釈サンプルマトリックスからの容易な濃縮回収を可能にします。例えば、初期濃度が0.25 mg/mLのシトクロムc(12.4 kDa)は通常、100%保持されます。
縦型のデザインとメンブレンの有効表面積が、迅速なサンプル処理、高いサンプル回収率(一般に、希釈開始溶液の90%超)、および50倍の濃縮性能をもたらします。溶質分極と、これに伴うメンブレン汚染は、縦型のデザインによって最小限に抑えられ、フィルターデバイスの物理的な完全停止機能が、スピンによる乾燥とサンプル喪失のおそれを回避します。濃縮されたサンプル(保持種)の高効率の回収は、ろ液収集後の便利な反転スピンのステップによって達成されます。
このデバイスは、スウィングローターまたは固定アングルローターで回転させることができます。Amicon® Ultra-2 mLデバイスは非滅菌で提供され、1回のみ使用できます。縦型のメンブレンデザインと反転スピンを備えるAmicon® Ultra 2 mLフィルターは、最高レベルの回収率をもたらしてスピン時間を最小限に抑えます。
アプリケーション
  • 3,000ダルトン分子量カットオフUltracel®メンブレンによる限外ろ過。
  • 抗原、抗体、酵素、核酸、微生物を含む生物学的サンプルの濃縮。
  • 組織培養抽出物または細胞ライセートに見られる高分子成分の精製。
  • プライマー除去、PCRクリーンアップ、リンカーまたは高分子標識の反応混合物からの除去、およびHPLCの前のタンパク質除去。
  • 脱塩、バッファー交換、およびタンパク質透析。
  • サイズ排除およびタンパク質分画。
特徴および利点
  • 3 kDa NMWCOのUltracel®再生セルロースメンブレンは90%超の残液回収を実現
  • 2 mLを15~70 μLまで濃縮
  • 98%のサンプル回収
  • 速い処理時間:10~30分のスピン時間
  • 完全停止設計
  • 反転スピン機能により一貫した回収を実現
関連事項
先発品:4202
物理的形状
カラーコード: 透明
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
このページでは、タンパク質サンプル調製に限外ろ過膜を使用することの原理と利点を考察しています。用途には溶媒交換、タンパク質サンプルの濃縮、サンプルの精製などが考えられます。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
関連コンテンツ
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.