Merck
225649
Sigma-Aldrich
トリメチルシリルトリフルオロメタンスルホナート
99%
別名:
TMSOTf, TMSトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
222.26
Beilstein:
1868911
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.36 (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
密度
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChI Key
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
三フッ化メタンスルホン酸トリメチルシリルは、三フッ化ホウ素エーテラートと併用して、臭化アリル、塩化アリルおよびエーテルを有機リチウム試薬とともにキラル配位子存在下で銅触媒不斉アリルアルキル化(AAA)を行えます。
以下の用途に使用されています:
  • αジアゾアセト酢酸のエステルからトリメチルシリル -エノールエーテルを合成するためのシリル化剤として。
  • 硫化物のアルキル化にベンジルエーテルとアリルエーテルを活性化するため。
  • ダニシェフスキージエンのディールス・アルダー付加物を、メトキシケトンの副生成物を生じることなくシクロヘキセノンに変換する反応を促進するため。
  • 特にアセトニトリル溶媒中で強力なルイス酸であるジフルオロボロントリフラートエーテラートを調製するため。
  • エステル-イミドおよびジエステルのディークマン様環化における試薬として。
以下を触媒するために使用される場合もあります:
  • 酸無水物によるアルコールのアシル化。
  • 対称エーテルを生成するためのカルボニル化合物とトリアルキルシランの還元的カップリング。
  • 4-デメトキシダウノマイシノンと1-O-アシル-L-ダウノサミン誘導体とのグリコシド化。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
225649-BULK:
225649-250G:
225649-1KG:
225649-PZ:
225649-10G:
225649-50G:
225649-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
BF 3? OEt 2 and TMSOTf: A synergistic combination of Lewis acids.
Myers EL, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 42, 4434-4436 (2006)
A simple method of preparing trimethylsilyl-and tert-butyldimethylsilyl-enol ethers of ?-diazoacetoacetates and their use in the synthesis of a chiral precursor to thienamycin analogs.
Ueda Y, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 62(12), 2936-2940 (1984)
Thomas R Hoye et al.
Organic letters, 8(23), 5191-5194 (2006-11-03)
[Structure: see text] Trialkylsilyl triflates effect cyclization of ester-imides such as 2 to produce adducts such as 4a. Trapping of the in situ generated, nucleophilic ketene acetal (cf. 5a) is a key aspect of the transformation. A range of substrates
Method for sulfide S-benzylation or S-allylation using trimethylsilyl triflate activated benzyl or allyl ethers.
Vedejs E & Eustache J.
The Journal of Organic Chemistry, 46(16), 3353-3354 (1981)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 755-755 (1993)