Merck
55777
Supelco
二亜硫酸カリウム
analytical standard
別名:
ピロ亜硫酸カリウム, メタ重亜硫酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,640
¥9,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,640
About This Item
化学式:
K2S2O5
CAS番号:
分子量:
222.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥9,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (RT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium disulfite (Potassium metabisulfite, PMB) is an inorganic salt with antimicrobial properties. It is a sulfiting agent that prevents browning of foods.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
55777-1G:
55777-VAR:
55777-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sven Hildebrand et al.
Scientific reports, 9(1), 10880-10880 (2019-07-28)
Optical clearing techniques and light sheet microscopy have transformed fluorescent imaging of rodent brains, and have provided a crucial alternative to traditional confocal or bright field techniques for thin sections. However, clearing and labeling human brain tissue through all cortical