Merck
1.01746
Supelco
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Sulfite Test, photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 150 tests
特定アナライト
sulfite
測定範囲
0.8-48.0 mg/L (SO2)
1.0-60.0 mg/L (SO32-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Ellman’s reagent)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 1.0 - 60.0 mg/l SO₃²⁻ 0.8 - 48.0 mg/l SO₂ Spectroquant®
This Spectroquant® Sulfite Reagent Test allows the accurate quantification of the sulfite content in aqueous samples as well as in food and beverages (e.g. beer).
Method applied: In neutral solution, sulfite ions react with 2,2’-dinitro-5,5’-dithiodibenzoic acid (Ellman’s reagent) to form an organic thiosulfate. This reaction results in the release of a thiol which is determined photometrically.
The Spectroquant®Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Supelco
Supelco
QC1541
Sulfite in Water
Iron Test photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Iron Test
プロトコル
Preparation of a standard solution for Sulfite
亜硫酸塩用標準溶液の調製
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
方法:2,2'-ジニトロ-5,5'-ジチオジ安息香酸(エルマン試薬)を用いた光度測定