スキップする
60508
二亜硫酸カリウム
BioUltra, ≥97.0% (RT)
別名:
ピロ亜硫酸カリウム, メタ重亜硫酸カリウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
K2S2O5
CAS番号:
分子量:
222.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
240-795-3
MDL number:
Assay:
≥97.0% (RT)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97.0% (RT)
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 308 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium disulfite (Potassium metabisulfite) may be use to study is antioxidant effects and ability to preserve food. Potassium disulfite may be used as an inhibitor of yeasts, bacteria, and fungi growth. Potassium metabisulfite may be used to study its potential toxicities in vivo.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P2522P252212619
assay
≥97.0% (RT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
95.0-101.0% (iodometric)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Se: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
assay
≥97.0% (RT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
95.0-101.0% (iodometric)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Se: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 二亜硫酸カリウム
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
supp_hazards
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)