Merck
1.05056
SAFC
Potassium disulfite
E 224
医薬品製造
別名:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2O5S2
CAS番号:
分子量:
222.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
E番号:
E224
EC Index Number:
240-795-3
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Potassium disulfite shows preservative and antioxidant properties. Potassium disulfite E224 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1050569029:
1050569029BWT:
1050569028:
1050565000:
1050560000:
1050565000BWT:
試験成績書(COA)