安全性情報
48724
Millipore
ゼラチン from porcine skin
suitable for microbiology, high gel strength
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
製品48724は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
品質
high gel strength
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
強熱残分
≤2%
損失
≤15% loss on drying
透過率
450 nm, ≥85%
620 nm, ≥95%
pH
4.0-6.0 (25 °C, 67 mg/mL in H2O)
5.20-5.60
粘度
5.10-5.80 mPa.s
ゲル強度
245-275 g Bloom (67 mg/ml water)
280-320 g BloomAOAC
溶解性
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, faintly yellow
H2O: 67 mg/mL at 60 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
250 g Bloom
構成
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する平均分子量が大きい水溶性タンパク質の不均一な混合物です。 水中で適切な皮膚、腱、靭帯、骨などを煮沸することでタンパク質が抽出されます。 A型ゼラチンは酸硬化組織由来です。 B型ゼラチンは石灰硬化組織由来です。
注意
ゼラチンにおける高分子・水間相互作用[1], レビュ-:構造および性質[2]
調製ノート
販売に制約がある場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
48724-BULK-F:
48724-VAR-F:
48724-500G-F:
48724-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Busk Jr., G.C.
Food Technology, 38, 59-59 (1984)
Kozlov, P.V., and Burdygina, G.I.
Polymer, 24, 651-651 (1983)
Nur Cebi et al.
Food chemistry, 277, 373-381 (2018-12-07)
Gelatin is widely used in gummy candies because of its unique functional properties. Generally, porcine and bovine gelatins are used in the food industry. FTIR-ATR combined with chemometrics analysis such as hierarchical cluster analysis (HCA) (OPUS Version 7.2 software), principal
Leslie Crews et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(16), 4250-4260 (2008-04-18)
Altered expression and mutations in alpha-synuclein (alpha-syn) have been linked to Parkinson's disease (PD) and related disorders. The neurological alterations in PD patients have been associated with degeneration of dopaminergic cells and other neuronal populations. Moreover, recent studies in murine
Louise Clemmesen et al.
Ugeskrift for laeger, 175(9), 576-578 (2013-04-24)
This article describes the production of a low-cost training phantom for ultrasound guided invasive procedures of peripheral and central veins and presents a video of the process. The phantom can be adapted for use with other ultrasound techniques. It is