Merck
G2625
Sigma-Aldrich
ゼラチン from porcine skin
gel strength ~175 g Bloom, Type A
別名:
Teleostean gelatine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
Porcine skin
タイプ
Type A
形状
powder
濃度
65-85% (biuret)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品は、1~5 μg/cm2または0.5~50 μg/mLでの細胞培養基層としての使用に推奨されます。最適濃度は、細胞の種類に加え、応用あるいは研究目的に依存します。
ゼラチンは多くの用途で使用されています。ゼラチンは、細胞の結合を改善するための細胞培養物のコーティング、Taq DNAを安定させるためのPCRへの添加、ウエスタンブロッティング、ELISAおよび免疫化学におけるブロッキング試薬として、並びに細菌学における種の分化の培地の構成成分として使用されます。ゼラチンは生体適合性ポリマーであることから、活性の生体分子の放散のための送達ビヒクルとして、組織工学用途のための足場の生成に使用されます。製薬産業において、ゼラチンは特に懸濁剤およびカプセル化剤として使用することができます。
構成
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する平均分子量が大きい水溶性タンパク質の不均一な混合物です。 水中で適切な皮膚、腱、靭帯、骨などを煮沸することでタンパク質が抽出されます。 A型ゼラチンは酸硬化組織由来です。 B型ゼラチンは石灰硬化組織由来です。
注意
乾燥ゼラチンは、室温で密閉容器に保存すると、長期間変化しません。空気の存在下100℃で加熱されると、ゼラチンは膨潤して柔らかくなり、崩壊して炭素質の塊になりピリジン塩基とアンモニアが生成します。
調製ノート
この製品はブタ皮膚から得られます。ゼラチンは冷たい水より熱い水によく溶けます。ゼラチンはアルコール、クロロホルム、二硫化炭素、四塩化炭素、エーテル、ベンゼン、アセトン、およびオイルなどの大抵の有機溶媒に実質的に不溶です。ブルーム式ゼリー強度計によって測定されるブルーム数は、周知の濃度の溶液から形成されたゲルの強度の指標です。ブルーム数は平均分子量に比例します。ブタ皮膚ゼラチンのブルーム数は90~300gで変動します。この製品のゲル強度は175です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2625-BULK:
G2625-VAR:
G2625-100G:
G2625-500G:
G2625-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yu-Dong Ma et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 48, 63-75 (2016-10-22)
Migration of vascular smooth muscle cells (VSMCs) contributes to intimal hyperplasia and other vascular diseases. Caveolin-1 (Cav-1) has been recognized as a proliferative inhibitor of VSMCs and is likely to be an important regulator of VSMC migration. The underlying mechanism
J W Bulte et al.
Magnetic resonance in medicine, 25(1), 148-157 (1992-05-01)
Human lymphocytes were labeled with biotinylated anti-lymphocyte-directed monoclonal antibodies, to which streptavidin and subsequently biotinylated dextran-magnetite particles were coupled. This labeling resulted in a strong and selective negative contrast enhancement of lymphocyte suspensions at 2.0 T, caused predominantly by the
François Portier et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(45), 12916-12925 (2017-11-01)
Collagen and its denatured form, gelatin, are biopolymers of fundamental interest in numerous fields ranging from living tissues to biomaterials, food, and cosmetics. This study aims at characterizing mixtures of those biopolymers at high concentrations (up to 100 mg·mL-1) at
Samuel Burke Nanni et al.
Biomarkers in cancer, 8, 77-87 (2016-05-27)
The low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP-1) is a multiligand endocytic receptor, which plays a pivotal role in controlling cytoskeleton dynamics during cancer cell migration. Its rapid endocytosis further allows efficient clearance of extracellular ligands. Concanavalin-A (ConA) is a lectin
Souad Djediai et al.
International journal of molecular sciences, 22(23) (2021-12-11)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) recapitulates metastasis and can be induced in vitro through transforming growth factor (TGF)-β signaling. A role for MMP activity in glioblastoma multiforme has been ascribed to EMT, but the molecular crosstalk between TGF-β signaling and membrane type
資料
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。