Merck
1.04070
Millipore
Gelatine
suitable for microbiology
別名:
Gelatine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
EC Index Number:
232-554-6
NACRES:
NA.74
由来生物
animal
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (A: coloring): passes test
Identity (B: sediment): passes test
Identity (C: Falling out): passes test
Identity (NIR): passes test
pH-value (1 %; water): 5 - 6
Sulfur dioxide (SO₂): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 2 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 15 %
Suitability for microbiology: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg