Merck
73865
Millipore
ゼラチン from porcine skin
from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
別名:
Gelatin from porcine skin, Collagen hydrolysate, Collagen peptides, Gelatin hydrolysate, Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed gelatin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Porcine skin
品質水準
フォーム
powder
品質
controlled endotoxin level
medium gel strength
シェルフライフ
36 mo. (Expiry date on the label)
包装
pkg of 500 g
不純物
≤2.0% sulfated ash
≤5 EU/mg endotoxins
損失
≤15% loss on drying
faint beige to light beige
faint brown to light brown
white to light yellow
pH
4.0-6.0
ゲル強度
150-210 g Bloom
溶解性
H2O: 0.67 g/10 mL at 50 °C (colorless to very light yellow, clear to very hazy)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Gelatin is a versatile, high-quality hydrocolloid derived from porcine skin. It is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins of high average molecular masses, present in collagen. noted for its ultrahigh gel strength, which is an important characteristic for various microbiological procedures where a firm gel is required, such as in culture media or other applications where the gel′s structural integrity is crucial.
アプリケーション
Gelatin is commonly used as a gelling agent in the preparation of solid and semi-solid culture media. It also aids in the study of aerobic and anaerobic microorganisms by providing a supportive structure for colony formation and development.
構成
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する平均分子量が大きい水溶性タンパク質の不均一な混合物です。 水中で適切な皮膚、腱、靭帯、骨などを煮沸することでタンパク質が抽出されます。 A型ゼラチンは酸硬化組織由来です。 B型ゼラチンは石灰硬化組織由来です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)