由来生物
Porcine skin
タイプ
Type A
アッセイ
70-90% (biuret)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
ゲル強度
~300 g Bloom
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A375細胞の培養およびゼラチン分解アッセイにおけるガラス底プレートのコーティングのため
- 脳切片を用いる組織学的研究におけるガラススライドのコーティングのため
- 3D印刷されたヒドロゲル上に細胞を封入するためのゼラチンメタクリン酸(GelMA)プレポリマーの合成に
- 3Dプロジェクションバイオプリンティングのためのチオール官能化ゼラチン(GelSH)ヒドロゲルを調製するため
生物化学的/生理学的作用
構成
注意
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2500-VAR:
G2500-100G:4548173197531
G2500-1KG:4548173197548
G2500-PM:
G2500-BULK:
G2500-500G:4548173197555
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。