アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
under inert gas (Argon)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
mp
35-39 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
InChI Key
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Jan Code
44889-100MG:
44889-50MG:
44889-VAR:
44889-BULK:
アクティブなフィルタ