Merck
M6699
Sigma-Aldrich
マスリン酸
≥98% (HPLC)
別名:
2α,3β-ジヒドロキシオレアナ-12-エン-28-酸, 2α-ヒドロキシオレアノール酸, クラテゴール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O4
CAS番号:
分子量:
472.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
acetone: 1 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
MDZKJHQSJHYOHJ-LLICELPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マスリン酸は、Crataegus oxyacantha L.から最初に分離された五員環トリテルペン化合物です。主にOlea europaea L.から得られ、オリーブの絞りかすの非グリセリド分画に含まれます。
アプリケーション
マスリン酸は、それぞれ、ヒト腎細胞癌(RCC)細胞株および内皮細胞に対する抗増殖および抗血管新生作用を検討するために使用されています。マイクロ波支援抽出(MAE)法を用いての絞りかすからトリテルペン酸を抽出するための標準物質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
マスリン酸は強力な抗酸化剤および抗炎症剤です。優れた抗癌剤である以外に、抗糖尿病および抗寄生虫特性も示します。マスリン酸は、神経保護および心保護効果を示します。Plasmodium falciparumに対する複数標的抗マラリア薬であると報告されています。
オリーブに含まれる主なトリテルペノイド。抗増殖性。有望な化学抗がん剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M6699-25MG:
M6699-5MG:
M6699-VAR:
M6699-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Parth Thakor et al.
Journal of kidney cancer and VHL, 4(1), 16-24 (2017-04-14)
Despite the introduction of many novel therapeutics in clinical practice, metastatic renal cell carcinoma (RCC) remains a treatment-resistant cancer. As red and processed meat are considered risk factors for RCC, and a vegetable-rich diet is thought to reduce this risk
Ana Márquez Martín et al.
Free radical research, 40(3), 295-302 (2006-02-18)
The pentacyclic triterpene maslinic acid (MA) is a natural compound present in the non glyceride fraction of pomace olive oil, also called orujo olive oil. This compound has previously demonstrated antioxidant properties against lipid peroxidation in vitro, but its effects
Yan Sun et al.
Talanta, 205, 120011-120011 (2019-08-28)
A fast and simple analytical method was developed to fully understand the chemical diversity of pentacyclic triterpenes: lupane, oleanane and ursane type, using multiple neutral loss markers scanning combined with substructure recognition (MNLSR). This procedure was performed on ultra-high performance
Ke Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 835-835 (2020-06-26)
Docetaxel (DOC) is the most important chemotherapeutic drug for the treatment of triple negative breast cancer (TNBC); however, acquired drug resistance upon the long-term treatment limits its therapeutic effect. Maslinic acid (MA), a natural triterpene from Olea europaea L., attracts
Glòria Lozano-Mena et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(8), 11538-11559 (2014-08-06)
Maslinic acid is a pentacyclic triterpene found in a variety of natural sources, ranging from herbal remedies used in traditional Asian medicine to edible vegetables and fruits present in the Mediterranean diet. In recent years, several studies have proved that