SML0415
Alantolactone
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-Alantolactone., 3aR,5S,8aR,9aR)-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-Octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, Alant camphor, Elecampane camphor, Eupatal, Inula camphor, NSC 333843, NSC 93131
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h7,9,11,13H,2,4-6,8H2,1,3H3/t9-,11+,13+,15+/m0/s1
InChI Key
PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0415-5MG:
SML0415-25MG:
SML0415-BULK:
SML0415-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)