グレード
reagent grade
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
アッセイ
95-98%
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
435589-BULK:
435589-2.5L-D:
435589-4X2.5L-D:
435589-4X2.5L:
435589-10L-D:
435589-2.5L:4548173149967
435589-10L:
この製品を見ている人はこちらもチェック