Merck
258105
Sigma-Aldrich
硫酸
ACS reagent, 95.0-98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Free from suspended or insoluble matter
Nominally 95-98% H2SO4
アッセイ
95.0-98.0%
形状
liquid
強熱残分
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
MnO4- reducers: ≤2 ppm
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸は以下で触媒として使用できます:
  • 第一級または第二級ニトロアルカン塩のアルデヒドまたはケトンへの加水分解。
  • ニトリルからアミドへの選択的加水分解。
  • ニトリルとアルケンの間のリッター反応によるt-アルキルカルビナミンのアミドの合成。
  • α,β-不飽和アルデヒドのカルボニル化による3,4-ジアルキル-2(5H)-フラノンの調製。
  • 芳香族炭素環および複素芳香族化合物のニトロ化。
  • α-アミドアルキル化反応による無水物を使用したフリーデルクラフツ・ケトン合成。
H2SO4は以下の反応にも使用できます:
  • マイケル付加反応
  • 求電子置換反応
  • 高ヒンダード芳香族酸のエステル化
  • アルドール縮合反応
  • ベックマン転位
  • ホフマン・レフラー・フレイターク反応
  • 異性化
  • 脱水素反応
  • スルホン化
その他情報
製品320501と同じACS規格
-PCが付くSKU-PackサイズをPVCコーティングガラスボトルに包装。
4 Lおよび4X4Lを ポリボトルに包装
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
258105-6X500ML-PC:
258105-6X2.5L:4548173252674
258105-6X2.5L-PC:
258105-6X2.5L-PW:
258105-500G:
258105-750LB:4548173252698
QR-046-500ML:
258105-1L:
258105-500ML-GL:4548173320212
258105-12X100ML:
258105-4X4L:
258105-1L-PC-PW:
258105-4X100ML:
258105-BULK:
258105-56L:
258105-750LB-PW:
258105-6X500MLGLPW:
258105-1L-PC:4548173959825
258105-4X4L-PW:
258105-6X2.5L-GL:
258105-6X2.5LP-PW:
258105-VAR:
258105-2.2L:4548173126128
258105-100ML:4548173314563
258105-4L:
258105-2.5L-GL:4548173320113
258105-6X2.5L-P:
258105-2.5L-P:
258105-2.5L-PC:
258105-6X500ML-P:
258105-6X2.5L-PCPW:
258105-2.5L:4548173252667
258105-185L:
258105-6X500MLP-PW:
258105-500ML-P:
258105-500ML:4548173126135
258105-6X500ML:4548173252681
258105-19L:
258105-6X500ML-GL:
258105-6X500MLPCPW:
258105-6X500ML-PW:
258105-2.5L-PW:
258105-500ML-PC:4548173960050
258105-500ML-PW:
258105-6X2.5L-GLPW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硫酸 for HPLC LiChropur&#8482;
Supelco
5.43827
硫酸
塩酸 ACS reagent, 37%
Sigma-Aldrich
258148
塩酸
Tim Olding et al.
Physics in medicine and biology, 56(5), 1259-1279 (2011-02-03)
This work develops imaging protocols for improved dose readout of a Fricke-xylenol orange-gelatin (FXG) gel-filled 1 L polyethylene terephthalate (PETE) jar dosimeter using a commercial Vista(TM) cone-beam optical computed tomography (CT) scanner from Modus Medical Devices Inc. (London, ON, Canada).
Steven Babic et al.
Physics in medicine and biology, 53(6), 1637-1650 (2008-03-28)
Freshly prepared radiochromic ferrous xylenol-orange (FX) gels optically scanned with a light source exhibit a threshold dose response that is thermally and wavelength dependent. Correction for this threshold dose leads to accurate dose calibration and better reproducibility in multiple fraction
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Investigation of the kinetics and mechanism of the anodic oxidation of aniline in aqueous sulfuric acid solution at a platinum electrode.
Mohilner DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3618-3622 (1962)
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
資料
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
プロトコル
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.