安全性情報
37104
Supelco
酢酸鉛紙
reag. DAB 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
認証
reag. DAB 7
詳細
semi-quantitative
特定アナライト
sulfide
サイズ
10 mm × 75 mm
アプリケーション
general analytical
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸鉛紙は、硫化水素または硫化物の検出に使用される試薬紙です。茶色がかった黒色の硫化鉛を形成します。一般に、フィルターペーパーを1%酢酸鉛溶液に浸漬した後、乾燥させて作られます。[1]
アプリケーション
Campylobacter pyloridis(ピロリ菌)の特性解析のための研究においてH2Sの生成の検査の際に血液寒天培地上に懸垂させて使用される可能性があります。[2]
包装
1パッケージ = 6冊(各100ストリップ入り)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37104-BULK:
37104-1EA-BULK:
37104-6X1EA:
37104-1EA:
37104-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
F Megraud et al.
Journal of clinical microbiology, 22(6), 1007-1010 (1985-12-01)
"Campylobacter pyloridis" has been recently described as a gastritis-associated bacterium. We studied 20 strains. The bacteria had most of the characteristics of Campylobacter spp. strains. They were hippurate negative and tolerant to triphenyl tetrazolium chloride (at 0.4 and 1 mg/ml).
Mary Eagleson
Concise Encyclopedia Chemistry, 589-589 (1994)