Lead(II) acetate paper can be utilized to measure both gas and liquid. The paper can be directly placed in the liquid or a moistened paper (with distilled water) can be exposed to the gas. The time needed for the reaction depends on the sulfide concentration, but a color change will be visible within one minute at the latest.
おすすめの製品
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
フォーム
solid
特定アナライト
sulfide
包装
pkg of 3 rolls
ロール L
4.8 m
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulfide and hydrogen sulfide. In contact with sulfide, it forms brownish black lead sulfide. This is a qualitative test paper, telling whether sulfide is in the sample or not. For a semiquantitative or quantitative result, please consider a test from our MQuant® or Spectroquant® portfolio.
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1095110000:
1095110003:
1095118888:
BR11095110003:
試験成績書(COA)