Merck
202673
Sigma-Aldrich
三酸化二ヒ素
99.995% trace metals basis
別名:
ATO, 三酸化二ヒ素, 三酸化ヒ素, 亜ヒ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
As2O3
CAS番号:
分子量:
197.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
eCl@ss:
38080102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: arsenic
reagent type: catalyst
SMILES記法
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI Key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化ヒ素(III) (ATO)は、急性前骨髄球性白血病(APL)の患者を治療するための治療化合物として使用される無機状のヒ素です。血液から迅速に排除されることによるそのバイオアベイラビリティーの低さを克服するために、多くのドラッグデリバリー方法がナノテクノロジーを用いて現在開発されています。
アプリケーション
  • Electrochemical detection applications: A study on La-based perovskites incorporated with functionalized carbon nanofibers highlights the use of arsenic trioxide for the electrochemical detection of roxarsone in water and food samples, providing a method to improve safety and environmental monitoring (John Felix MA et al., 2024).
  • Antiproliferative effects in cancer research: Research demonstrates the inhibitory effects of arsenic trioxide, combined with metformin, on KG1a cell proliferation, suggesting its potential utility in developing antineoplastic strategies (Huang-Li WH et al., 2024).
  • Environmental remediation: A review on manganese oxide-based materials for arsenic removal discusses the application of arsenic trioxide in environmental remediation, focusing on the effectiveness and advancements in arsenic decontamination technologies (Younas M et al., 2024).
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202673-BULK:
202673-25G-PW:
202673-5G-PW:
202673-25G:4548173113708
202673-VAR:
202673-5G:4548173113715
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ヒ素 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
202657
ヒ素
A facile route to core?shell nanoparticulate formation of arsenic trioxide for effective solid tumor treatment.
Zhang Z, et al.
Nanoscale, 8(7), 4373-4380 (2016)
Recent advances in arsenic trioxide encapsulated nanoparticles as drug delivery agents to solid cancers.
Akhtar A, et al.
Journal of biomedical research, 31(3), 177-177 (2017)
Silica nanovehicles endow arsenic trioxide with an ability to effectively treat cancer cells and solid tumors.
Zhao Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 2(37), 6313-6323 (2014)
Ruoshi Xu et al.
Bone research, 6, 33-33 (2018-11-28)
How osteoblast cells are induced is a central question for understanding skeletal formation. Abnormal osteoblast differentiation leads to a broad range of devastating craniofacial diseases. Here we have investigated intramembranous ossification during cranial bone development in mouse models of skeletal
Yanfei Jia et al.
PloS one, 8(1), e54774-e54774 (2013-02-06)
Alpha-fetoprotein (AFP)-producing gastric cancer (AFPGC), represented by the production of AFP, has a more aggressive behavior than common gastric cancer. The underlying mechanisms are not well understood. Arsenic trioxide (As(2)O(3)) is used clinically to treat acute promyelocytic leukemia(APL) and has