Merck
34943-M
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
189 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
品質
dried
expl. lim.
42 %, 63 °F
不純物
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a polar solvent.[1] DMSO activated by various electrophiles (oxalyl chloride) has been used to oxidize various alcohols (primary, secondary, allylic, benzylic, hindered and bicyclic). Carbonyl compounds are formed as reaction products.[2] It has been proposed as an alternate solvent for methyl cellosolve for use in ninhydrin reaction, due to its high stability.[3]
アプリケーション
Dimethyl sulfoxide (DMSO) has been used as a solvent in the high-throughput compound screening studies conducted on Mtb (Mycobacterium tuberculosis) H37Rv host cells.[4]
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
その他情報
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34943-2.5L-M:
34943-1L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christophe J Queval et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e51114-e51114 (2014-01-30)
Despite the availability of therapy and vaccine, tuberculosis (TB) remains one of the most deadly and widespread bacterial infections in the world. Since several decades, the sudden burst of multi- and extensively-drug resistant strains is a serious threat for the
A RAPID PERMETHYLATION OF GLYCOLIPID, AND POLYSACCHARIDE CATALYZED BY METHYLSULFINYL CARBANION IN DIMETHYL SULFOXIDE.
S HAKOMORI
Journal of biochemistry, 55, 205-208 (1964-02-01)
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)