製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
InChI Key
TTWJBBZEZQICBI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , HTR3A(3359) , HTR4(3360)
アプリケーション
- Human plasma by liquid–liquid extraction (LLE) with dichloromethane followed by hydrophilic interaction chromatography-electrospray iionization-tandem mass spectrometry (HILIC-ESI-MS/MS) operating in selected reaction monitoring (SRM) mode of detection.[4]
It may also be used as an internal standard for the determination of loratadine and desloratadine in:
- Human plasma by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled to MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.[5]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
32473-BULK:
32473-100MG:
32473-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック