スキップする
M0763
メトクロプラミド 塩酸塩
D2 antagonist, solid
Metoclopramide hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H22ClN3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
336.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-634-5
MDL number:
Form:
solid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
メトクロプラミド 塩酸塩, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
originator
Baxter
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
InChI key
RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D2 antagonist; 5-HT3 antagonist; antipsychotic; anti-emetic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Baxter. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B5683O2378H128
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble 36 mg/mL
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
solubility
H2O: soluble
originator
Baxter
originator
Alcon
originator
Schering Plough
originator
-
color
white
color
white
color
-
color
white to off-white
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under メトクロプラミド 塩酸塩
wgk
WGK 1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
M0763-10G: + M0763-VAR: + M0763-100G: + M0763-BULK: + M0763-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー