Merck
PHR1068
Supelco
エデト酸 二ナトリウム 二水和物
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物, エデト酸二ナトリウム, EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,000
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. D2900000
traceable to USP 1233009
APIファミリー
edta
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩二水和物は、抑制型の導電率検出器を備えたイオンクロマトグラフィーを使用して医薬製剤中のエチレンジアミン四酢酸(EDTA)を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。[1]
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩二水和物は、鉄イオンキレート能力アッセイを使用した金属キレート技術により、潜在的な抗酸化活性と海藻抽出物のサンプルの総フェノール含有量を検証する際の参照標準として使用できます。[2]
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の見本をご覧になるには、下のスロットにLRAA5634と入力してください。これは単に証明書サンプルであり、お客様が受け取るロットのものではない可能性があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
PHR1068-1G-BULK:
80333-1G-BULK:
PHR1068-1G:
PHR1068-1G-PW:
80333-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
EDTA determination in pharmaceutical formulations and canned foods based on ion chromatography with suppressed conductimetric detection
Krokidis AA, et al.
Analytica Chimica Acta, 535(1-2), 57-63 (2005)
Total phenolic compounds, radical scavenging and metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds
Wang T, et al.
Food Chemistry, 116(1), 240-248 (2009)
Haiyan Zhang et al.
Analytica chimica acta, 770, 140-146 (2013-03-19)
A novel method for selective determination of Cr(III) and Cr(VI) in environmental water samples was developed based on target-induced fluorescence quenching of glutathione-stabilized gold nanoclusters (GSH-Au NCs). Fluorescent GSH-Au NCs were synthesized by a one-step approach employing GSH as reducing/protecting
Sabrina Lusvarghi et al.
Nucleic acids research, 41(13), 6637-6649 (2013-05-04)
Interaction between the viral protein Rev and the RNA motifs known as Rev response elements (RREs) is required for transport of unspliced and partially spliced human immunodeficiency virus (HIV)-1 and HIV-2 RNAs from the nucleus to the cytoplasm during the
Gervasio A Lamas et al.
JAMA, 309(12), 1241-1250 (2013-03-28)
Chelation therapy with disodium EDTA has been used for more than 50 years to treat atherosclerosis without proof of efficacy. To determine if an EDTA-based chelation regimen reduces cardiovascular events. Double-blind, placebo-controlled, 2 × 2 factorial randomized trial enrolling 1708
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf