Merck
Z683299
XPell 過酸化物防止用指示ペレット
CE for organic solvents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.35
包装
pack of 80 g
メーカー/製品名
XploSafe 3002
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
有機溶媒の過酸化を防止するためのXPell CE指示ペレット過酸化物を形成する溶媒の適切な管理を可能にし、過酸化物の生成によって深刻な事態が生じる可能性を除きます。
使用法:溶媒1Lにつき、大さじ1杯(約10 g)のXPellを加えてください。XPellは、溶媒中に存在する過酸化物および時間の経過とともに発生する過酸化物を中和します。XPellペレットが濃青色を呈しているかぎり、溶媒は保護されています。黄色/淡色に変色した場合は、保護作用が弱まっていることを示しています。このような変色が起きた場合は、追加されたペレットが濃青色のままとなるまで溶媒にペレットを追加してください。
80 g(最大8 Lの溶媒を処理できます)
法的情報
XPell is a trademark of XploSafe, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z683299-BULK:
Z683299-1EA:4548173352213