Merck
186562
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
テトラヒドロフラン, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.9%
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤0.005% peroxides (as H2O2)
<0.002% water (All units except 100 mL)
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラヒドロフラン(THF)は、主に有機溶媒として使用される飽和環状エーテルです。長期間保存すると有機過酸化物が形成されます。このプロセスは、安定剤としてブチルヒドロキシトルエン(BHT)を添加することにより抑制できます。BHTは、過酸化物形成に必要なフリーラジカルを除去します。これは、様々な天然産物(ポリエーテル抗生物質)の重要な部分を構成します。THFは、硫化水素と反応して二重水和物を形成します。この二重水和物の結晶構造は、三次元単結晶研究により調べられています。
アプリケーション
乾燥テトラヒドロフラン(THF)は、触媒としてHeck反応に広く使用されているジクロロ{ビス[1,1',1''-(ホスフィントリイル)トリピペリジン]}パラジウム[(P(NC5H10)3)2Pd(Cl)2]の合成に使用されています。これは、様々なアリールブロミド(臭化アリール)とオレフィンとのHeckクロスカップリング反応の反応媒体中で使用されています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
2-メチルテトラヒドロフラン(414247)およびシクロペンチルメチルエーテル(675970)などの多くのTHF用途のために、より環境にやさしい代替製品を用意
よく一緒に購入される製品
飛沫防止のために手袋をお薦めしています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
186562-PZ:
186562-12X100ML:4548173111742
186562-18L:4548173111759
186562-2L:4548173111780
186562-RSAMPLE:
186562-400L-P1:
186562-6X1L:4548173111810
186562-900ML:
186562-20L:
186562-200L-P1:
186562-200L:4548173111773
186562-200L-C01:
186562-VAR:
186562-PR-200L-P2:
186562-BULK:
186562-200L-P2:
186562-200L-P1BB:
186562-PS-200LP1NB:
186562-200L-AM:
186562-IL-10L-BK:
186562-208L:
186562-250ML:
186562-50L-P2:
186562-56L:4548173111803
186562-400L-KL:
186562-100ML:4548173111735
186562-4X2L:4548173111797
186562-1L:4548173111766
186562-25L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mizoroki-Heck Cross-coupling Reactions Catalyzed by Dichloro {bis [1, 1', 1''-(phosphinetriyl) tripiperidine]} palladium Under Mild Reaction Conditions.
Oberholzer M and Frech CM
Journal of Visualized Experiments, 85, e51444-e51444 (2014)
Francesco Berardi et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7817-7828 (2009-10-22)
sigma(2)-Agonist 1-cyclohexyl-4-[3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)propyl]piperazine (7, PB 28), which proved to revert doxorubicin resistance in breast cancer cells, was taken as a template to prepare new analogs. One of the two basic N-atoms was alternatively replaced by a methine or converted into an
Maria Laura Pati et al.
Pharmacological research, 117, 67-74 (2016-12-23)
A controversial relationship between sigma-2 and progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) proteins, both representing promising targets for the therapy and diagnosis of tumors, exists since 2011, when the sigma-2 receptor was reported to be identical to PGRMC1. Because a
Maria Laura Pati et al.
BMC cancer, 17(1), 51-51 (2017-01-15)
Despite considerable efforts by scientific research, pancreatic cancer is the fourth leading cause of cancer related mortalities. Sigma-2 receptors, which are overexpressed in several tumors, represent promising targets for triggering selective pancreatic cancer cells death. We selected five differently structured
Nicola Antonio Colabufo et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 370(2), 106-113 (2004-08-24)
To establish the activity of sigma ligands at sigma1 and sigma2 receptor, we chose two tumour cell lines, the human SK-N-SH neuroblastoma and the rat C6 glioma lines, which express sigma2 receptors at a high density and sigma1 receptors in
資料
A description of stabilizer systems for solvents including esters, ethyl ester, tetrahydrofuran, chlorinated solvents, chloroform and dichloromethane.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.