Merck
277339
Sigma-Aldrich
Methyl Purple
in H2O
別名:
Methyl Purple indicator solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥20,500
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥20,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C67H62N8Na4O14S3
CAS番号:
分子量:
1391.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
in H2O
pH
4.8-5.4, violet to green
mp
0 °C
密度
1.001 g/mL at 25 °C
λmax
409 nm
618 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O[Na].CN(C)c3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4C(=O)O[Na].CCN(Cc5cccc(c5)S(=O)(=O)O[Na])c6ccc(cc6)C(=C7/C=CC(C=C7)=[N+](CC)Cc8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)\c9ccc(O)cc9S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2C15H15N3O2.4Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;2*1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;;;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);2*3-10H,1-2H3,(H,19,20);;;;/q;;;4*+1/p-4/b;2*17-16+;;;;
InChI Key
CNJVTYXLOYTWPD-HFZRWZJVSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl purple is a quinone-imide redox dye.
生物化学的/生理学的作用
Methyl Purple is a green colored powder. It changes color from purple (pH 4.8) to green (pH 5.4). Methyl Purple acts as an antimicrobial agent. In addition, it also aids in detection of lactic acid bacteria and determination of iron in human hair.[1]
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
277339-BULK:
277339-1L:
277339-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Graan et al.
Analytical biochemistry, 144(1), 193-198 (1985-01-01)
Methyl purple is a recently introduced quinone-imide redox dye that has been shown to be an exceptionally sensitive monitor of photosystem I activity in chloroplasts. This compound has a wide range of potential applications for studies of photosynthetic electron transfer
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)