Merck
C6158
Sigma-Aldrich
クリスタルバイオレット
≥90% purity anhydrous basis, ACS reagent, powder
別名:
ゲンチアナバイオレット, ベーシックバイオレット3, メチルバイオレット10B, 塩化ヘキサメチルパラローザニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥13,300
100 G
¥23,900
¥13,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥13,300
100 G
¥23,900
About This Item
化学式:
C25H30N3Cl
CAS番号:
分子量:
407.98
カラーインデックス番号:
42555
Beilstein:
3580948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥13,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
クリスタルバイオレット, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥90.0% anhydrous basis
フォーム
powder
損失
≤7.5% loss on drying
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 50 g/L at 27 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
Absorption
passes test
適合性
passes test for sensitivity as indicator
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用機序
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クリスタルバイオレットは、細胞生存率の測定に使用されています。[1]細胞遊走定量時の細胞染色に使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
クリスタルバイオレットは、アガロースゲルにおけるDNAの可視化に使用されます。この色素は、高濃度DNAの存在下でのみ使用されます。[3]クリスタルバイオレットは、グラム染色法での細菌の染色にも使用されます。[4]植物染色体の染色にも使用されます。[5]クリスタルバイオレットは、細胞生存率の比色測定に役立ちます。[6]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6158-500G:
C6158-VAR:
C6158-250G:
C6158-50G:
C6158-BULK-9:
2530065:
C6158-BULK:
C6158-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Downregulation of survivin expression exerts antitumoral effects on mouse breast cancer cells in vitro and in vivo.
Ma WH, et al.
Oncology Letters, 11, 159-159 (2016)
Plant Chromosomes (1999)
The activation of c-Jun NH2-terminal kinase is required for dihydroartemisinin-induced autophagy in pancreatic cancer cells.
Jia G, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 33, 8-8 (2014)
Carson S and Robertson D
Manipulation and Expression of Recombinant DNA (2005)
A combined assay of cell viability and in vitro cytotoxicity with a highly water-soluble tetrazolium salt, neutral red and crystal violet.
Ishiyama M, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 19, 1518-1518 (1996)
質問
  1. can we make the solution just by dissolving in water?
    1 回答
    1. Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL at 20 °C.