Merck
29010-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、R.A.M. (9 mmスレッド)、広口、12 × 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial (with graduated marking spot), pkg of × 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,720
¥3,720
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,720
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥3,720
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
物質
amber glass vial (with graduated marking spot)
特徴
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • ロボットアーム式オートサンプラーに適合します。
  • オートサンプラー用クリンプトップバイアルの代わりに用いることができます。
  • ニードルを挿入する標的面積が広くなっています。
  • 中央部にインサートを挿入できるステップバイアルデザインを採用しています。
R.A.M.TM(ロボットアーム式オートサンプラー)バイアルは、ロボットアーム式オートサンプラー用に特別に設計されたものです。この12 x 32 mmのバイアルは、ねじ山部分が短い(9 mm)ため、キャップの縁からバイアルの肩部までのスペースが広く、ロボットアームがしっかり掴めるようになっています。このため、オートサンプラー用クリンプキャップバイアルの優れた代用品になります。
本製品には、自動システムに適した利点がもうひとつあります。バイアルのネック内部にステップバイアルデザインを採用していますので、マイクロインサートを正確にバイアル中央部に配置することができるのです。また、標準的なクリンプトップバイアルより40%口径が広くなっています。この口径の広さによって、シリンジニードルの標的面積が広くなり、ニードルの損傷を防ぐことができます。
本製品の機能は、Kimble社製ROBOバイアル、National Scientific社製Target DPバイアル、Sun 1, Wheaton社製ABCバイアルとほぼ同じです。
法的情報
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)