Merck
236802
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 636), 35-60 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥15,700
1 KG
¥63,200
¥15,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥15,700
1 KG
¥63,200
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
¥15,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
シリカゲル, high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
グレード
high-purity grade (Davisil Grade 636)
品質水準
認証
suitable for EPA 601
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Davisil®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
480 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
250-500 μm
35-60 mesh
ポアサイズ
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカゲルはコロイド状シリカの強固な三次元ネットワークです[1]。チーグラー・ナッタ触媒の活性チタン(Ⅲ)中心の支持物質として独占的に使用されています。シリカゲルは狭い粒径組成と高いかさ密度を持つ均一なポリマー粒子を生成するよう、断片化を制御することができます[2]。シリカゲルは以下に分類することができます:
a. アクアゲル-孔が水で充填されています
b. キセロゲル-蒸発プロセスにより孔中の水相が除去されます
c. エアロゲル-超臨界抽出により溶媒が除去されます[1]
アプリケーション
  • クロマトグラフィー分離:シリカゲルは、さまざまな化合物を分離するためのクロマトグラフィーの固定相として広く使用されています。ペンタブロモベンジル基修飾シリカゲルなどのシリカゲル修飾の革新により、ニコチンアミドなどの代謝物の分離効率が向上しました。このアプリケーションは、医薬品分析やメタボロミクス研究にとって極めて重要であり、生物学的に関連する分子の定量化において高い精度と正確性を提供します(Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022)。
  • 環境汚染物質の検出:シリカゲルは、環境汚染物質を選択的に認識して結合する分子インプリントポリマー(MIP)を作成するために使用されます。注目すべきアプリケーションは、分子インプリントシリカゲルに量子ドットを埋め込んで、食品サンプル中のアミノイミダゾアザアレーン(AIA)を検出することです。この方法は高い選択性と感度を提供し、食品の安全性と環境モニタリングのための強力なツールになります(Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021)。
法的情報
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236802-VAR:
236802-1KG:4548174004142
236802-25KG:4548174004159
236802-100G:4548174004135
236802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
シリカゲル 40-75 μm particle size
Supelco
80442
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 12), pore size 22 Å, 28-200 mesh
Supelco
214396
シリカゲル
シリカゲル granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
シリカゲル
シリカゲル 75-200 μm particle size
Supelco
78991
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
シリカゲル
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
645524
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
シリカゲル
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.